Learn More
Thian-4-one, 97%, Maybridge
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thian-4-one |
| CAS | 1072-72-6 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula molecolare | C5H8OS |
| Numero MDL | MFCD00006660 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone |
| InChI Key | OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=C1CCSCC1 |
| IUPAC Name | thian-4-one |
| Show More |