Learn More
Thianaphthene, 97%
Codice prodotto. 10173520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10173520 5 g Bottiglia in vetro 5g
10636342 25 g Bottiglia in vetro 25g
10582154 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10173520 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138620050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-15-8 | C8H6S | 134.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-15-8
Formula molecolare C8H6S
Molecular Weight (g/mol) 134.2
Numero MDL MFCD00005864
InChI Key FCEHBMOGCRZNNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzo b thiophene, thianaphthene, benzothiophene, benzothiofuran, thionaphthene, 1-thiaindene, thianaphthen, benzothiophen, thianaphtene, 1-benzothiophen
PubChem CID 7221
ChEBI CHEBI:35858
IUPAC Name 1-benzothiophene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico Thianaphthene
Punto di fusione 28.0°C to 32.0°C
Colore Pink to White or Yellow
Densità 1.1400g/mL
Punti di ebollizione 221.0°C to 222.0°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 17, 59
Indice di Merck 15, 9455
Gravità specifica 1.14
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in usual organic solvents, soluble in ethanol, ethylether, acetone
Peso formulazione 134.2
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thianaphthene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .