Learn More
Thiane, TRC
Codice prodotto. 30453144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30453144 10 g 10g
30455253 5 g 5g
30450170 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453144 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34414510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1613-51-0
Formula molecolare C5H10S
Molecular Weight (g/mol) 102.2
Sinonimo NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
IUPAC Name thiane
SMILES C1CCSCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiane
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Peso formulazione 102.0503