Learn More
Thiane, TRC
Codice prodotto. 30455253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455253 5 g 5g
30453144 10 g 10g
30450170 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455253 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3441455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1613-51-0
Formula molecolare C5H10S
Molecular Weight (g/mol) 102.2
Sinonimo NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
IUPAC Name thiane
SMILES C1CCSCC1
Especificaciones
Materiale o nome chimico Thiane
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Peso formulazione 102.0503
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.