Learn More
Thiazol-4-ylboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30452524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452524 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452524 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344720500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazol-4-ylboronic Acid
CAS 1016642-07-1
Formula molecolare C3 H4 B N O2 S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H4BNO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2,6-7H
SMILES OB(O)c1cscn1
IUPAC Name 1,3-thiazol-4-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 128.945
Peso formulazione 129.006