Learn More
Thiazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021890
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
288-47-1
C3H3NS
85.12
MFCD00005315
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
9256
CHEBI:43732
1,3-thiazole
S1C=CN=C1
288-47-1
C3H3NS
85.12
MFCD00005315
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
thiazole, thiazol, unii-320rcw8pef, fema no. 3615, ccris 3205, 320rcw8pef, lom, racemic thiazole, 5h-thiazol-1-ium
9256
CHEBI:43732
1,3-thiazole
S1C=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Thiazole
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1980g/mL
Punti di ebollizione 117.0°C to 118.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5365 to 1.5395
Quantità 5 g
Beilstein 27, 15
Indice di Merck 15, 9459
Gravità specifica 1.198
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 85.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/