Learn More
Thiazolidine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 11484613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484613 25 g 25g
11474613 5 g 5g
11494613 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11484613 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11564.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16310-13-7 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16310-13-7
Formula molecolare C4H7NO2S
Molecular Weight (g/mol) 133.165
Numero MDL MFCD00068005
InChI Key ULSZVNJBVJWEJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiazolidine-2-carboxylic acid, 1,3-thiazolane-2-carboxylic acid, 2-thiazolidinecarboxylic acid, beta-thiaproline, thiazolidine-2-carboxylicacid, acmc-20aiwa, thiazolidine carboxylic acid, 2-triazolidinecarboxylic acid, ulszvnjbvjweje-uhfffaoysa, tetrahydrothiazole-2-carboxylic acid
PubChem CID 42486
IUPAC Name 1,3-thiazolidine-2-carboxylic acid
SMILES C1CSC(N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazolidine-2-carboxylic acid
Punto di fusione ∼184°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 112783
Peso formulazione 133.17
Percent Purity 97%