Learn More
Thiazolidine, 97%
Codice prodotto. 11471390
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11471390 5 g 5g
11461390 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11471390 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26427.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-78-9
Formula molecolare C3H8NS
Molecular Weight (g/mol) 90.16
Numero MDL MFCD00005211
InChI Key OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
PubChem CID 10444
ChEBI CHEBI:50120
IUPAC Name 1,3-thiazolidine
SMILES C1CSC[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazolidine
Densità 1.131
Punti di ebollizione 165°C
Punto d'infiammabilità 56°C (133°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.5545
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 89.16
Percent Purity 97%