Learn More
Thiazolidine, 98%
Codice prodotto. 10088671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10088671 1 g Bottiglia in vetro 1g
10571082 5 g Bottiglia in vetro 5g
10110172 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10088671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 165310010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 504-78-9 | C3H8NS | 90.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-78-9
Formula molecolare C3H8NS
Molecular Weight (g/mol) 90.16
Numero MDL MFCD00005211
InChI Key OGYGFUAIIOPWQD-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo thiazolidine, tetrahydrothiazole, 1-thia-3-azacyclopentane, thiazole, tetrahydro, unii-i320806bkw, ccris 4275, acmc-1ao0m, 4-27-00-00009 beilstein handbook reference
PubChem CID 10444
ChEBI CHEBI:50120
SMILES C1CSC[NH2+]1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazolidine
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 1.1310g/mL
Punti di ebollizione 72°C to 75°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 56°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5525 to 1.5545
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.131
IUPAC Name 1,3-thiazolidin-3-ium
Peso formulazione 89.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiazolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.