Learn More
Thiazolidine, TRC
Codice prodotto. 30137204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137204 25 g 25g
30133819 50 g 50g
30005322 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137204 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34424525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 504-78-9
Formula molecolare C3H7NS
Molecular Weight (g/mol) 89.16
Sinonimo 1,3-Thiazolidine, 1-Thia-3-azacyclopentane, Tetrahydrothiazole, Tetrahydro-thiazole
IUPAC Name 1,3-thiazolidine
SMILES S1CNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazolidine
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C3H7NS/c1-2-5-3-4-1/h4H,1-3H2
Peso formulazione 89.0299