Learn More
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, 98%
Codice prodotto. 15234654 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15234654 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
15214654 1 g Bottiglia in vetro 1g
15224654 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15234654 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158992500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 298-93-1 | C18H16BrN5S | 414.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-93-1
Formula molecolare C18H16BrN5S
Molecular Weight (g/mol) 414.33
Numero MDL MFCD00011964,MFCD00066662
InChI Key AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
SMILES [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiazolyl blue tetrazolium bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 195.0°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 27,IV,6045
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 5% methanol, soluble in ethanol
IUPAC Name 2-(3,5-diphenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole;bromide
Peso formulazione 414.32
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiazolyl blue tetrazolium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.