Learn More
Thidiazuron 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thidiazuron |
| CAS | 51707-55-2 |
| Nomi componenti o analita | Thidiazuron |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H8 N4 O S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14) |
| SMILES | O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2 |
| Vedi altri risultati |