Learn More
Thidiazuron, TRC
Codice prodotto. 17901885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901885 500 mg 500mg
17983905 100 mg 100mg
17952855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17901885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344275500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51707-55-2
Formula molecolare C9 H8 N4 O S
Molecular Weight (g/mol) 220.25
Sinonimo 1,2,3-Thiadiazole, urea deriv., 1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, Avguron, CCG-24904, Dropp, Dropp SC, Gross, Lift, N-Phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-ylurea, SN 49537, TAG, TAG (plant growth regulator), TDZ, Thidiazuron, Urea, N-phenyl-N'-1,2,3-thiadiazol-5-yl-
IUPAC Name 1-phenyl-3-(thiadiazol-5-yl)urea
SMILES O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
Specifica
Materiale o nome chimico Thidiazuron
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Peso formulazione 220.0419
Percent Purity >95%