Learn More
Thiencarbazone-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiencarbazone-methyl |
| CAS | 317815-83-1 |
| Nomi componenti o analita | Thiencarbazone-methyl |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H14 N4 O7 S2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H14N4O7S2/c1-6-8(7(5-24-6)9(17)22-3)25(20,21)14-10(18)16-12(19)15(2)11(13-16)23-4/h5H,1-4H3,(H,14,18) |
| SMILES | COC(=O)c1csc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OC)N(C)C2=O |
| IUPAC Name | methyl 4-[(3-methoxy-4-methyl-5-oxo-1,2,4-triazole-1-carbonyl)sulfamoyl]-5-methylthiophene-3-carboxylate |
| Vedi altri risultati |