Learn More
Thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10177992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10177992 1 g Amber Glass Bottle 1g
10167992 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10177992 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31501DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 59944-79-5
Formula molecolare C7H4N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 180.181
InChI Key MEHCDDSVVYRWJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, pubchem9882, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 6-thieno 2,3-b pyrazinecarboxylic acid, thieno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thiopheno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid
PubChem CID 7164578
IUPAC Name thieno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C=C(S2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.19
Percent Purity 90%