Learn More
Thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10371473 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10597663 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371473 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05609CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 131337-81-0
Formula molecolare C8H7NOS
Molecular Weight (g/mol) 165.21
Numero MDL MFCD07772792
InChI Key XLUKSWZEEAGBDH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 2,3-b pyridin-2-ylmethanol, thieno 2,3-b pyridine-2-methanol, thieno 2,3-b pyridin-2-yl methanol, acmc-1bz5x, thieno 2,3-b pyridine-2-ylmethanol, 2-hydroxymethylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridin-2-ylmethan-1-ol
PubChem CID 7162092
IUPAC Name thieno[2,3-b]pyridin-2-ylmethanol
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Thieno[2, 3-b]pyridin-2-ylmethanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 165.22
Percent Purity 97%