Learn More
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10371043 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10750534 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10371043 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05604CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 53174-98-4
Formula molecolare C8H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 163.194
Numero MDL MFCD07772791
InChI Key HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
IUPAC Name thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 163.2
Percent Purity 97%