Learn More
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10750534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10750534 1 g Amber Glass Bottle 1g
10371043 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10750534 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC05604DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 53174-98-4
Formula molecolare C8H5NOS
Molecular Weight (g/mol) 163.194
Numero MDL MFCD07772791
InChI Key HGZQKYOLRLVMHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylthieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carbaldehyde
PubChem CID 289925
IUPAC Name thieno[2,3-b]pyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.2
Percent Purity 97%