Learn More
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10361043
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361043 1 g Amber Glass Bottle 1g
10351043 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10361043 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05601DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 59944-76-2
Formula molecolare C8H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 179.193
Numero MDL MFCD07371381
InChI Key XGCSHAYMNOFFNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 2-carboxythieno 2,3-b pyridine, thiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, hieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7162095
IUPAC Name thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.2
Percent Purity 95%