Learn More
Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10738455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10738455 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10585944 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10738455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70301CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 347187-30-8
Formula molecolare C8H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 179.193
Numero MDL MFCD12198115
InChI Key WVWCTPQHJWMLKI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, thiopheno 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 22047169
IUPAC Name thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C(S2)C(=O)O)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thieno[3, 2-b]pyridine-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 179.2
Percent Purity 97%