Learn More
Thieno[3,2-b]thiophene, 97%
Codice prodotto. 15483967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483967 5 g 5g
15473967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30637.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 251-41-2 | C6H4S2 | 140.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 251-41-2
Formula molecolare C6H4S2
Molecular Weight (g/mol) 140.218
Numero MDL MFCD00179479
InChI Key VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thieno 3,2-b thiophene, 1,4-dithiapentalene, thienothiophene, 1,4-thiophthene, pubchem21292, acmc-209ghi, thieno 3,2-b thiophen, thieno 3,2-b-thiophene
PubChem CID 136063
IUPAC Name thieno[3,2-b]thiophene
SMILES C1=CSC2=C1SC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Thieno[3,2-b]thiophene
Punto di fusione 54°C to 58°C
Punti di ebollizione 71°C (1 mmHg)
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.23
Percent Purity 97%