Learn More
Thietan-3-ol, TRC
Codice prodotto. 30455295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455295 500 mg -
30454349 50 mg 50mg
30453423 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455295 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344488500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10304-16-2
Formula molecolare C3H6OS
Molecular Weight (g/mol) 90.14
IUPAC Name thietan-3-ol
SMILES OC1CSC1
Specifica
Materiale o nome chimico Thietan-3-ol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H6OS/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
Peso formulazione 90.0139