Learn More
Thiethylperazine Dimaleate, TRC
Codice prodotto. 30455791
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455791 10 mg 10mg
30453085 100 mg -
30452247 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455791 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34450510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1179-69-7
Formula molecolare C22 H29 N3 S2 . 2 C4 H4 O4
Molecular Weight (g/mol) 631.76
Sinonimo 10H-Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 2-(ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (7CI,8CI), 2-(Ethylthio)-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, 2-Ethylmercapto-10-[3-(1-methyl-4-piperazinyl)propyl]phenothiazine dimaleate, GS 95, NSC 130044, Thiethylperazine dimaleate, Thiethylperazine maleate, Torecan, Torecan maleate, Toresten, Tresten
IUPAC Name (Z)-but-2-enedioic acid;2-ethylsulfanyl-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine
SMILES CCSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCN(C)CC4)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thiethylperazine Maleate
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H29N3S2.2C4H4O4/c1-3-26-18-9-10-22-20(17-18)25(19-7-4-5-8-21(19)27-22)12-6-11-24-15-13-23(2)14-16-24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,17H,3,6,11-16H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Peso formulazione 631.2022