missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thimerosal, Fisher BioReagents

Catalog Number p-28875
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Amber Glass
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
54-64-8
C9H9HgNaO2S
404.81
MFCD00013062
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sodium ethylmercurithiosalicylate
16684434
CHEBI:9546
sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
54-64-8
C9H9HgNaO2S
404.81
MFCD00013062
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
Sodium ethylmercurithiosalicylate
16684434
CHEBI:9546
sodium;(2-carboxylatophenyl)sulfanyl-ethylmercury
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
  • Thimerosal is a mercury-containing compound commonly used as an antibacterial and antifungal agent
  • Also used as a bactericide in pharmaceuticals and research
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Thimerosal
Tipo Thimerosal
Forma fisica Solid
pH 6.7 to 8.2
Punto di fusione 232°C
Intervallo percentuale saggio ≥97 %
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Indice di Merck 15, 9470
Imballaggio Amber Glass
Peso formulazione 404.8
Percent Purity 97% min.
Colore Cream
Quantità 10 g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thimerosal
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'