Learn More
Thimerosal
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General Description
• Thimerosal is an organic compound and a derivative of thiosalicyclic acid. It shows antibacterial and antifungal activities and has the ability to protect against chemical change or microbial action
• Thimerosal can inhibit the sulfhydryl-containing active site of some enzymes and bind to sulfhydryl compounds, such as glutathione, cysteine, and thiol groups of proteins
• It can activate the InsP3 calcium channel on the endoplasmic reticular membrane, triggering the release of calcium from intracellular stores, leading to a calcium-influx of extracellular calcium. Thus, thimerosal may stimulate or inhibit cellular functions dependent on calcium signaling
Application
• Thimerosal can increase histamine release and cell-mediated immunity
• It has the ability to inhibit various sulfhydryl-dependent enzymes and proteins, including PI3-kinase-dependent methionine synthase, glutamate transport receptors, and Na+/K+-dependent ATPases
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Thimerosal |
| Punto di fusione | 234°C to 237°C |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | 250°C (482°F) |
| Quantità | 10 g |
| Numero UN | UN2025 |
| Beilstein | 8169555 |
| Indice di Merck | 14,9317 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water or ethanol |
| IUPAC Name | sodium [(2-carboxylatophenyl)sulfanyl](ethyl)mercury |
| Show More |
Safety and Handling
- Thimerosal
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium o-(ethylmercurithio)benzoate