Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR a parete sottile ad alta produttività
Codice prodotto. 15329038
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
103.5 mm
178 mm
203 mm
Forza del campo:
600 MHz
High-throughput
Quantità:
100/confezione
Dimensione della confezione:
100 confezioni
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Forza del campo Quantità Dimensione della confezione
15329038 203 mm High-throughput 100/confezione 100 confezioni
15398628 103.5 mm 600 MHz 100/confezione 100 confezioni
15309038 178 mm High-throughput 100/confezione 100 confezioni
15348698 178 mm 600 MHz 100/confezione 100 confezioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15329038 Fornitore Wilmad-LabGlass™ N. del fornitore 669995800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    175.14€ / 100 confezioni
    Risparmia 7.86€
    4% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Dotate di campanatura media di 60 micron per garantire la chiarezza dello spettro per campioni di molecole piccole (MW<250) fino a 600 MHz. Le provette NMR ad alta produttività a parete sottile Wilmad sono progettate per l'uso ordinario nella maggior parte degli spettrometri NMR a campo medio-basso.
  • I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
  • Per l'uso ordinario in spettrometri NMR a campo medio-basso
  • Una delle migliori tolleranze di diametro esterno del settore
  • Tenuta garantita nello spinner
  • In vetro ASTM E438 Tipo 1 Classe B
  • Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
  • Codici WG-1000-4-SJ e WG-1000-7-SJ forniti con tappi autentici Bruker SampleJet, tutti gli altri con tappo per NMR monouso
Nota: Per gli esperimenti di NMR che comportano raffreddamento, riscaldamento, campioni biologici, multidimensionalità, multinuclearità o tecniche DNP, fare riferimento alle provette NMR Wilmad Precision.
Specifica
Camber (Metric) 60 μm
Lunghezza (sistema metrico) 203 mm
Materiale ASTM E438 vetro tipo 1 classe B
Product Type Provette per NMR
Tipo di chiusura Tappo NMR monouso
Diametro (sistema metrico) esterno 4.94665 ± 0.01905 mm
Forza del campo High-throughput
Lunghezza (sistema imperiale) 8 pollici
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Quantità 100/confezione
Modello WG-1000-8