Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR a parete sottile ad alta produttività
Description
- I valori di campanatura e concentricità elencati corrispondono al TIR (Total Indicator Reading)
- Per l'uso ordinario in spettrometri NMR a campo medio-basso
- Una delle migliori tolleranze di diametro esterno del settore
- Tenuta garantita nello spinner
- In vetro ASTM E438 Tipo 1 Classe B
- Ispezione al 100% per verificare la presenza di difetti superficiali e le dimensioni fisiche al fine di garantire il successo degli esperimenti
- Codici WG-1000-4-SJ e WG-1000-7-SJ forniti con tappi autentici Bruker SampleJet, tutti gli altri con tappo per NMR monouso
Specifications
Specifications
| Camber (Metric) | 60 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 178 mm |
| Materiale | ASTM E438 vetro tipo 1 classe B |
| Product Type | Provette per NMR |
| Tipo di chiusura | Tappo Bruker SampleJet |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Forza del campo | 600 MHz |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7 in |
| Spessore (sistema metrico) parete | 0.43 mm |
| Quantità | 100/confezione |
| Show More |