Learn More
Greiner Bio-One ThinCert™ Tissue Culture Inserts
Descrizione
- Clear polystyrene housing with sealed PET capillary pore membrane
- Hanging geometry provides protection to lower compartment cell layer
- Simplified pipetting due to self-lift geometry
- Eccentric in-well positioning allows unequalled access to lower compartment
- Available in 6, 12 and 24 well format
Specifica
Specifica
| Area di coltura | 113.1 mm2 |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 0.3 to 1.0 mL |
| Densità poro | 1 x 108 pores/cm2 |
| Dimensione del poro | 0.4 μm |
| Sterilità | Sterile |
| No. of Wells | 12 |