Learn More
Thio-TEPA, MedChemExpress
Descrizione
Thio-TEPA is a DNA alkylating agent, with antitumor activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thio-TEPA |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 52-24-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H12N3PS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (264.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only