Learn More
Thioacetamide, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10617771 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10617771 100 g Bottiglia in vetro 100g
10269610 25 g Bottiglia in vetro 25g
10044013 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617771 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 424531000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-55-5
Formula molecolare C2H5NS
Molecular Weight (g/mol) 75.13
Numero MDL MFCD00008070
InChI Key YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC Name ethanethioamide
SMILES CC(N)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetamide
Punto di fusione 112.0°C to 114.0°C
Colore White to Beige
Densità 1.3700g/mL
Residuo della combustione 0.05% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CSNH2
Quantità 100 g
Beilstein 02, 232
Fieser 04,502
Indice di Merck 15, 9472
Gravità specifica 1.37
Informazioni di solubilità Solubility in water: 163g/L (25°C). Other solubilities: 26.4g/100g ethanol, sparingly soluble in ether, soluble in benzene
Peso formulazione 75.13
Chiarezza (2% soln.) Passes test
Percent Purity 99+%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thioacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.