Learn More
Thioacetamide, ACS, 99% min
Codice prodotto. 11377318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377318 250 g 250g
11367318 10 g 10g
11357318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 030638.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Thioacetamide is used in qualitative inorganic analysis as an in-situ source for sulfide ions. It is used in analytical chemistry as a source of hydrogen sulfide. It is an additive in enantioselective reduction of beta-keto esters with immobilized bakers yeast. It is also used as a vulcanizing agent of polymer and a crosslinking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-55-5
Formula molecolare C2H5NS
Molecular Weight (g/mol) 75.13
Numero MDL MFCD00008070
InChI Key YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC Name ethanethioamide
SMILES CC(N)=S
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetamide
Punto di fusione 112°C to 114°C
Quantità 250 g
Beilstein 506006
Indice di Merck 14,9319
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,benzene and petroleum ether. Slightly soluble in water and ether.
Peso formulazione 75.13
Percent Purity 99%
Grado ACS
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thioacetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide