Learn More
Soluzione tioacetammide
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11424749 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 l
Imballaggio:
Tamper evident
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11424749 1 l Tamper evident 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11424749 Fornitore Reagecon N. del fornitore 1089602
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured according to Eur. Pharm. Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Thioacetamide Solution, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use reagent with 40g/L of C2H5NS in water used to supply sulfide ions in manual and automated titrations.
Thioacetamide is an organosulfur compound that serves as a source of sulfide ions in the synthesis of organic and inorganic compounds. When a solution of thioacetamide is used to treat an aqueous solution of many metal cations, the corresponding metal sulfide results. This solution is prepared by adding 40g per 1L water.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetamide
CAS 62-55-5, 7732-18-5
Colore Colorless
Odore Slight mercaptan
Imballaggio Tamper evident
Formula molecolare C2H5NS
Numero MDL MFCD00008070
Quantità 1 l
Sinonimo thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
InChI Key YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(N)=S
IUPAC Name ethanethioamide
Molecular Weight (g/mol) 75.13
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Peso formulazione 75.1g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40g/L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • THIOACETAMIDE SOLUTION
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: thioacetamide