Learn More
Thioacetamide, TRC
Codice prodotto. 30455633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455633 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344295250G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetamide
CAS 62-55-5
Formula molecolare C2 H5 N S
Quantità 250 g
Sinonimo Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide
InChI Formula InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CC(=S)N
IUPAC Name ethanethioamide
Molecular Weight (g/mol) 75.13
Peso formulazione 75.0143