Learn More
Thioacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11332096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11332096 25 g 25g
11342096 100 g 100g
11352096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11332096 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03305.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Thioacetic acid is a reagent for introduction of the thiol group into organic molecules. It is used as flavor & Fragrance Intermediates. It is used to manufacture captopril(antihypertension) and spironolac-tone (diuretic).
Solubility
Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents. Incompatible with strong bases, strong oxidizing agents, metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-09-5
Formula molecolare C2H4OS
Molecular Weight (g/mol) 76.11
Numero MDL MFCD00004853
InChI Key DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC Name ethanethioic S-acid
SMILES CC(S)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetic acid
Punto di fusione -17°C
Densità 1.068
Punti di ebollizione 97°C
Punto d'infiammabilità 18°C (64°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 25 g
Numero UN UN2436
Beilstein 773684
Indice di Merck 14,9320
Informazioni di solubilità Soluble in water. (27g/L) at 16°C.
Peso formulazione 76.12
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thioacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetic acid