Learn More
Thioacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10074043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10074043 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10571381 100 g Bottiglia in vetro 100g
10081650 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10074043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138780025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    538.00€ / 2.5kg
    Risparmia 17.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-09-5
Formula molecolare C2H4OS
Molecular Weight (g/mol) 76.11
Numero MDL MFCD00004853
InChI Key DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC Name ethanethioic S-acid
SMILES CC(S)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thioacetic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione -17.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 87.0°C to 93.0°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COSH
Indice di rifrazione 1.4630 to 1.4650
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02, 230
Fieser 01,1154
Indice di Merck 15, 9473
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27g/L water (15°C) (hydrolyse). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 76.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid