Learn More
Thioanisole, 99%
Codice prodotto. 10153570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10153570 100 g Bottiglia in vetro 100g
10347070 25 g Bottiglia in vetro 25g
10606152 500 g Bottiglia in vetro 500g
10165823 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10153570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-68-5
Formula molecolare C7H8S
Molecular Weight (g/mol) 124.21
Numero MDL MFCD00008559
InChI Key HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
PubChem CID 7520
IUPAC Name methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thioanisole
Nota nome 99%
Punto di fusione -15.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5SCH3
Indice di rifrazione 1.5842 to 1.5862
Quantità 100 g
Beilstein 06, 297
Fieser 05,660; 06,582
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 124.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thioanisole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.