Learn More
Thiobenzoic acid, 90%
Codice prodotto. 10381334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10381334
Marca: Thermo Scientific Acros 138685000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-91-9
Numero MDL MFCD00004852
InChI Key UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
IUPAC Name benzenecarbothioic S-acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Specifica
Materiale o nome chimico Thiobenzoic acid
Punto di fusione 15.0°C to 18.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 122.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6OS
Formula lineare C6H5COSH
Indice di rifrazione 1.6020 to 1.6080
Quantità 500 g
Beilstein 09, 419
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 138.18
Peso formulazione 138.18
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.