Learn More
Thiobenzoic acid, 90%
Codice prodotto. 10616152 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616152 100 g Bottiglia in vetro 100g
10317120 25 g Bottiglia in vetro 25g
10381334 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10616152 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138681000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 98-91-9
Numero MDL MFCD00004852
InChI Key UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
IUPAC Name benzenecarbothioic S-acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Specifications
Materiale o nome chimico Thiobenzoic acid
Punto di fusione 15.0°C to 18.0°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 122.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H6OS
Formula lineare C6H5COSH
Indice di rifrazione 1.6020 to 1.6080
Quantità 100 g
Beilstein 09, 419
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Molecular Weight (g/mol) 138.184
Peso formulazione 138.18
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Thiobenzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.