Learn More
Thiobenzoic Acid (94%)(Benzenecarbothioic Acid), TRC
Codice prodotto. 30339713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339713 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339713 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB189000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiobenzoic Acid
CAS 98-91-9
Formula molecolare C7H6OS
Quantità 100 g
Sinonimo Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid
InChI Formula InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
SMILES SC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name benzenecarbothioic S-acid
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Peso formulazione 138.0139