Learn More
Thiocarbanilide, 98%
Codice prodotto. 13428358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13428358 2.5 kg Plastic Drum 2.50kg
10666722 100 g Plastic bottle 100g
10051640 500 g Plastic bottle 500g
10656722 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 13428358 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 138700025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-08-9
Formula molecolare C13H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 228.31
Numero MDL MFCD00004921
InChI Key FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
IUPAC Name 1,3-diphenylthiourea
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Thiocarbanilide
Nota nome 98%
Punto di fusione 151.0°C to 154.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic Drum
Formula lineare C6H5NHCSNHC6H5
Quantità 2.5 kg
Beilstein 12,394
Indice di Merck 15,3373
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso formulazione 228.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thiocarbanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.