Learn More
Thiochroman-4-one, 98%
Codice prodotto. 10619464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10619464 5 g Bottiglia in vetro 5g
10240743 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10619464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153480050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3528-17-4 | C9H8OS | 164.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3528-17-4
Formula molecolare C9H8OS
Molecular Weight (g/mol) 164.22
Numero MDL MFCD00006882
InChI Key CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiochroman-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, thiochroman-4-on, 1-thiochroman-4-one
PubChem CID 19048
IUPAC Name 2,3-dihydrothiochromen-4-one
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thiochroman-4-one
Punto di fusione 28°C to 30°C
Colore Orange
Punti di ebollizione 154°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6395
Quantità 5 g
Beilstein 17, II, 336
Peso formulazione 164.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid