Learn More
Thiodiglycolic Anhydride, TRC
Codice prodotto. 30453273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453273 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453273 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34452525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiodiglycolic Anhydride
CAS 3261-87-8
Formula molecolare C4H4O3S
Quantità 25 g
Sinonimo 1,4-Oxathiane-2,6-dione, Thiodiacetic Acid Cyclic Anhydride, 2,2'-Thiodiglycolic Anhydride, 2,2'-Thiobisacetic Acid Cyclic Anhydride, NSC 147625
InChI Formula InChI=1S/C4H4O3S/c5-3-1-8-2-4(6)7-3/h1-2H2
SMILES O=C1CSCC(=O)O1
IUPAC Name 1,4-oxathiane-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 132.14
Peso formulazione 131.9881