Learn More
MedChemExpress Thioflavin T
Codice prodotto. 16441168
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441168 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441168 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0218
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Thioflavin T is a cationic Benzothiazole dye that shows enhanced fluorescence upon binding to amyloid in tissue sections.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Product Type Dye Reagents
Quantità 5 g
Shipping Condition Room temperature
CAS 2390-54-7
Peso molecolare 318.86 g/mol
Sinonimo Basic Yellow 1
Bersaglio HBV
Solubilità DMSO : 22.5 mg/mL (70.56 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 12.5 mg/mL (39.20 mM; Need ultrasonic)