Learn More
Thioflavin T
Codice prodotto. 10589063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10589063 5 g Glass bottle 5g
10792631 25 g Glass bottle 25g
10005823 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10589063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 211760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2390-54-7
Formula molecolare C17H19ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 318.86
Numero MDL MFCD00011944
InChI Key JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC Name 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Specifica
Materiale o nome chimico Thioflavin T
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Beilstein 27, 377
Colore Ochre/Yellow to Yellow
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 318.85