Learn More
Alfa Aesar™ Thioflavine T, tech. 75%
A dye used to visualize beta-amyloid plaques, like those associated with Alzheimer's Disease
Marca:  Alfa Aesar™ J61043.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2390-54-7 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15443709
  • 21.80€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 3
Identificatori chimici
2390-54-7
318.863
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
16953
4-(3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-dimethylaniline;chloride
C17H19ClN2S
MFCD00011944
Basic Yellow 1; C.I. 49005
CHEBI:76023
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
Specifica
Thioflavine T
C17H19ClN2S
3922452
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
4-(3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)-N,N-dimethylaniline;chloride
16953
318.86
75%
Yellow
2390-54-7
MFCD00011944
Basic Yellow 1; C.I. 49005
CC1=CC2=C(C=C1)[N+](=C(S2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C)C.[Cl-]
318.863
CHEBI:76023
Powder
Technical
5g
Videos
SDS Documenti