Learn More
Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30008903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008903 1 mL 1mL
30006510 10 mL 10mL
30004033 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30008903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3507631ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7659-86-1
Formula molecolare C10H20O2S
Molecular Weight (g/mol) 204.33
Sinonimo 2-Ethylhexyl 2-Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl 2-Sulfanylacetate, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate, 2-Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, EHTG, Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester;
IUPAC Name 2-ethylhexyl 2-sulfanylacetate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CS
Specifica
Materiale o nome chimico Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Quantità 1 mL
InChI Formula InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Peso formulazione 204.1184