Learn More
Thioglycolic acid, 99.94%, Bacteriological grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11426342 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11426342 25 g 25g
11436342 100 g 100g
11446342 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11426342 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210293325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 25g
    Risparmia 2.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Identificatori chimici
CAS 367-51-1
Formula molecolare C2H3NaO2S
Molecular Weight (g/mol) 114.094
InChI Key GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC Name sodium;2-sulfanylacetate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Thioglycolic acid
Colore White
Densità ∽1.32g/mL
Quantità 25 g
Peso formulazione 114.11
Percent Purity 0.9994
Grado Bacteriological
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, Bacteriological Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt