Learn More
Thioglycolic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10355720 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10355720 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10355720 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/1000/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
CAS 68-11-1
Punto di fusione -16°C
Colore Colorless
pH 1.5
Punti di ebollizione 220°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C2H4O2S
Numero MDL 4876
Quantità 2.5 L
Sinonimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
InChI Key CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)S
IUPAC Name 2-sulfanylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 92.112
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
Peso formulazione 92.11g/mol
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acido tioglicolico
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.