Learn More
Thioglycolic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073608
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
68-11-1
C2H4O2S
92.112
4876
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
1133
CHEBI:30065
2-sulfanylacetic acid
C(C(=O)O)S
68-11-1
C2H4O2S
92.112
4876
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
1133
CHEBI:30065
2-sulfanylacetic acid
C(C(=O)O)S
Thioglycolic Acid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -16°C
Colore Colorless
pH 1.5
Punti di ebollizione 220°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 100 mL
Peso formulazione 92.11g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercaptoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.