Learn More
Thioglycolic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10599390 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10599390 250 mL 250mL
10020500 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10599390 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore T/1000/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 68-11-1 | Molecular Formula: C2H4O2S | Molecular Weight: 92.112 g/mol
Thioglycolic Acid, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-11-1
Formula molecolare C2H4O2S
Molecular Weight (g/mol) 92.112
Numero MDL 4876
InChI Key CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
IUPAC Name 2-sulfanylacetic acid
SMILES C(C(=O)O)S
Specifica
Punto di fusione -16°C
Colore Colorless
pH 1.5
Punti di ebollizione 220°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 250 mL
Peso formulazione 92.11g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mercaptoacetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.